Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11339255
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltriéthoxysilane est utilisé pour lier des films de poly(tétrafluoroéthylène) aux plaquettes de silicone. Il est également utilisé dans les revêtements anti-reflets, anti-adhésifs et anti-salissures du sol.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol et le tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101947-16-4
Formule moléculaire C16H19F17O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 610.38
Numéro MDL MFCD00042334
Clé InChI MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
CID PubChem 145374
Nom IUPAC triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 103°C to 106°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Quantité 5 g
Formule linéaire CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Numéro UN UN1760
Point d’éclair 100°C (212°F)
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Poids de la formule 610.38
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.342
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.41