Learn More
1H-1,2,3-Triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il favorise efficacement la conduction des protons dans les membranes électrolytes polymères via un mécanisme de transfert de proton intermoléculaire. Un triazole utile pour la recherche en protéomique
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il favorise efficacement la conduction des protons dans les membranes électrolytes polymères via un mécanisme de transfert de proton intermoléculaire. Un triazole utile pour la recherche en protéomique
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1H-1,2,3-Triazole |
Point de fusion | 23°C to 25°C |
Densité | 1.192 |
Point d’ébullition | 208°C |
Point d’éclair | 107°C (224°F) |
Indice de réfraction | 1.498 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 104766 |
Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. |
Poids de la formule | 69.07 |