Learn More
Bochem™ Spatules en acier inox 18/10, avec pommeau
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
3.80€ - 6.00€
Spécification
Forme | Avec bouton |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Spatule |
Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10706821
|
Bochem™
3270 |
150 mm | 4mm |
6.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10662411
|
Bochem™
3271 |
210 mm | 4,5mm |
5.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10374041
|
Bochem™
3272 |
300 mm | 5 mm |
3.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en acier inox 18/10
Spécification
Avec bouton | |
Spatule | |
Acier inoxydable (18/10) |
1 de chaque | |
Acier inoxydable (18/10) |