Learn More
Bochem™ Spatules en acier inox 18/10, cuillère / ronde / courbée
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
Marque: Bochem™ 3202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox 18/10
Spécification
1 de chaque | |
Cuillère / ronde / courbe | |
Utilisés pour tout un éventail d’applications | |
2 mm | |
210 mm |
Autoclavable | |
Spatule | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Acier inoxydable (18/10) |