Learn More
Bochem™ Forceps de précision en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les forceps de précision en acier inox 18/10 Bochem™ sont dotés de pointes tranchantes.
17.00€ - 20.79€
Spécification
Type de pointe | Extra tranchant |
---|---|
Matériau | Acier inox, 18/10 |
Type de produit | Forceps |
Quantité (nbre par cas) | À l’unité |
Précision | Oui |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10613531
|
Bochem™
1610 |
105 mm | Droit |
20.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10464881
|
Bochem™
1620 |
105 mm | Courbe |
20.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10471941
|
Bochem™
1601 |
130 mm | Droit |
17.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Forceps de précision
- Extra tranchant
- Extrémités sans arêtes
Spécification
Extra tranchant | |
Forceps | |
Oui |
Acier inox, 18/10 | |
À l’unité | |
Forceps, précision |