Learn More
Bochem™ Pelles en acier inox 18/10 pour applications pharmaceutiques
Comprend un anneau pour accrocher la pelle. Les pelles pharmaceutiques en acier inoxydable 18/10 Bochem conviennent à la manipulation des aliments.
Marque: Bochem™ 8835
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poignée fixe intégrée, traitement extrêmement élevé
- Avec boucle suspendue
- Qualifié pour la nourriture
Spécification
Cuillère Pharma | |
Avec anneau d’accrochage | |
100 mL | |
215 x 60 mm | |
120 mm |
Acier inoxydable (18/10) | |
Poignée fixe sans soudure | |
Qualifié pour la nourriture | |
215 mm | |
60 mm |