Learn More
Bochem™ Micro-pelles en acier inox 18/10, à demi-arrondies
Ajoutez les micro-pelles en acier inox 18/10 Bochem™, à demi-arrondies à votre panoplie d’instruments de laboratoire.
6.15€ - 6.90€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Forme Moitié arrondie
Quantité 1 de chaque
Type de produit Micro cuillère
Largeur (métrique) 4 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Longueur (métrique) de lame Prix Quantité et disponibilité  
10350821
Afficher les documents
Bochem™
3300
130 mm 40 mm
6.15€
1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10461191
Afficher les documents
Bochem™
3302
150 mm 45 mm
6.90€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10742352
Afficher les documents
Bochem™
3304
185 mm 50 mm
6.25€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Type 1
  • Moitié arrondie
  • Également disponibles avec une pelle plus large
  • En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
Autoclavable
1 de chaque
4 mm
Acier inoxydable (18/10)
Acier inoxydable (18/10)
Moitié arrondie
Micro cuillère
4 mm
2mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Micro-pelles en acier inox 18/10, à demi-arrondies