Learn More
Agencinox™ Capsule d’évaporation en acier inox 18/10
Utilisez ces capsules pour les applications d’évaporation générales. Agencinox™ - Les capsules d’évaporation en acier inoxydable 18/10 sont disponibles en plusieurs tailles.
30.00€ - 45.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
À utiliser avec (application) | Applications d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11761923
|
Agencinox™
406 |
50 ml |
30.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11771923
|
Agencinox™
408 |
100 ml |
45.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Capsule d’évaporation de forme basse
- En acier inox
Spécification
Plat | |
Rond | |
Applications d’évaporation |
Acier inoxydable | |
Capsule d’évaporation | |
20 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agencinox™ Capsule d’évaporation en acier inox 18/10