Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inox 18/10, droite
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La double spatule en acier inox 18/10 Bochem™ a plusieurs usages en laboratoire.
Marque: Bochem™ 3105
Description
- Double extrémité.
- Extrémité ronde et extrémité plate.
- En acier inox 18/10.
Spécification
Spatule à double extrémité | |
75 mm | |
Acier inox (18/10) | |
300 mm |