Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inox 18/10, courbée
Fabriquée en acier inox, la spatule double en acier inox 1810 Bochem™, courbée, est une pièce utile d’équipement de laboratoire ;
Marque: Bochem™ 3100G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double spatule
- Acier inoxydable 18/10
- Autoclavables
- Pliée
Spécification
1 de chaque | |
Plié/Courbé | |
40 mm | |
9 mm | |
3mm | |
Acier inoxydable (18/10) |
Autoclavable | |
Spatule à double extrémité | |
9 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
130 x 9 mm | |
130 mm |