Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inoxydable 18/10
Utilisez la spatule double en acier inox 18/10 Bochem™ à de nombreuses fins dans votre laboratoire.
6.45€ - 11.30€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Forme | Droit |
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Spatule à double extrémité |
À utiliser avec (application) | Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10116460
|
Bochem™
3108 |
500 mm | 100 mm |
11.30€
1 pièce |
N/A | ||||
10720242
|
Bochem™
3107 |
400 mm | 100 mm |
10.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10094970
|
Bochem™
3106 |
350 mm | 85 mm |
6.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Acier inoxydable
- Revêtements en option disponibles
- Double spatule
Spécification
Autoclavable | |
1 de chaque | |
Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations | |
6mm |
Droit | |
Spatule à double extrémité | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Acier inoxydable (18/10) |