Learn More
Bochem™ Cuillères pour produits chimiques, à double face et en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les cuillères pour produits chimiques à double face en acier inox 18/10 Bochem™ sont polyvalentes.
5.40€ - 10.55€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable (18/10) |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10120591
|
Bochem™
3460 |
120 mm |
5.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10109970
|
Bochem™
3464 |
250 mm |
10.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuillère pour produits chimiques
- Double face
- En acier inox 18/10
Spécification
1 de chaque | |
Cuillère pour produits chimiques | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Acier inoxydable (18/10) |