Learn More
Bochem™ Noix de serrage en acier inox 18/10
87.40€ - 505.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Type de produit | Noix de serrage |
Quantité | 1 Paquets |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10670554
|
Bochem™
5353 |
16,5 mm |
87.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11835201
|
Bochem™
B08540271 |
de 8 à 28 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Noix de serrage
- Noix de serrage 90° + 180°
- Acier inox de 8 à 27mm
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
Noix de serrage | |
1 Paquets |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Noix de serrage en acier inox 18/10