Learn More
Bochem™ Lame de micro-pelle en acier inox 18/10
Pelle large
Marque: Bochem™ 3307
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moitié arrondie
- Acier inox 18/10
Spécification
Micro cuillère | |
PTFE | |
210 mm |
Acier inoxydable (18/10) | |
210 x 9 mm | |
60 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Lame de micro-pelle en acier inox 18/10 > Longueur : 210mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu