Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur pour tube Nalgene Oak Ridge 16 ml
Accueillir les tubes Oak Ridge de 16 ml dans les rotors à tubes coniques Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Marque: Thermo Scientific™ 010-0376
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Placez les tubes Nalgene Oak Ridge de 16 ml dans les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy ou Fiberlite F15-8x50cy
Spécification
Adaptateur pour tubes Oak | |
16 ml | |
Adaptateur pour tube Nalgene Oak Ridge 16 ml |
Tube Nalgene Oak Ridge de 16 ml | |
Rotors Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateur pour tube Nalgene Oak Ridge 16 ml >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu