Learn More
Agilent BioTek Filtre à fluorescence 325 / 50 nm
À utiliser avec les lecteurs de microplaques et les imageurs
Marque:  Agilent BioTek 7092205
Code produit. 16542242
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Accessoire pour la gamme d’instruments Agilent BioTek de laveurs de microplaques, de lecteurs et de dispositifs d’imagerie cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À utiliser avec les lecteurs de microplaques et les imageurs
325 ± 50 nm