Learn More
Corning™ Plaques en polystyrène non traité à 1536 puits
La planéité supérieure réduit la variabilité au sein d’une plaque et entre les plaques
1109.65€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 32 x 48 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 1536 |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10795683
|
Corning™
3724 |
Noir | Pour les systèmes logiciels et les systèmes de lecture de codes-barres | 10 μl |
1109.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10465823
|
Corning™
3725 |
Blanc | Pour les systèmes logiciels et les systèmes de lecture de codes-barres | 8 μl |
1109.65€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellente plage dynamique des signaux en raison de la faible fluorescence de fond et de l’intensité du signal élevée
- Les puits à fond plat sont compatibles avec les distributeurs automatisés, notamment le PerkinElmer™ FlexDrop™
- Volume utile jusqu’à 10 μl
- Assure une compatibilité avec la plupart des systèmes de lecture de codes-barres et des systèmes logiciels
- Pour éviter toute confusion, le traitement de surface des puits de microplaque est facilement identifiable dans la partie lisible à l’œil nu du code-barres (NT = non traité ; TC = traité pour culture tissulaire ; NB = surface antifixation)
- Étiquettes appliquées sur les quatre côtés de la plaque Aucun numéro de séquence en double
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de 10
Spécification
Étalon | |
32 x 48 | |
1536 | |
Non traité |
Sans couvercle | |
PS | |
Non stérile | |
Plat |