Learn More
Brand™ Béchers gradués en polypropylène de forme basse 150 ml avec échelle en relief
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
Description
- Avec graduations en bleu ou en relief, rebord évase et bec verseur
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Pour l’autoclavage à 121°C, les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Spécification
Spécification
Couleur | Haute pureté |
Diamètre (métrique) externe | 66 mm |
Capacité (métrique) | 150 mL |
Matériau | Polypropylene |
Hauteur (métrique) extérieure | 80 mm |
Incréments | 20 mL |
Quantité | 12 Pk. |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Béchers gradués en polypropylène de forme basse 150 ml avec échelle en relief >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu