Learn More
Labcon Tubes de stockage de glace sèche de 15 ml ProtectR™ en sachets IntegraPack™
Avec bouchons plats fixés résistants au CO2
Marque: Labcon 3830-325-000-9
112.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21901" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons étanches en élastomère résistants au CO2
- Certifié empêcher l’acidification lors de l’expédition ou du stockage sur glace sèche
- Zone d’écriture antibavure brevetée
- 3 graduations imprimées en couleur et échelle en lecture inverse
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Naturel | |
Autoclavables | |
Conique | |
Externe | |
4,64 in | |
10 tubes/sachet IntegraPack™, 5 sachets/paquet, 2 paquets par boîte | |
ProtectR™ | |
Oui | |
50 | |
Bouchon à vis en polyéthylène |
ISO 9001:2015 ; BPF FDA CFR21 ; conformité CE DIV ; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
Tubes de transport | |
118 mm | |
10 tubes/sachet IntegraPack™ | |
Stérile | |
Oui | |
Oui | |
Oui |