Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 13-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
275.00€ - 356.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
---|---|
Matériau | En PP |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11814980
|
Fisherbrand™
13 15 1493 |
Transparent, Blanc, White | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm |
275.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15219296
|
Fisherbrand™
13 15 1825 |
Blanc crème, Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1,5 mm |
356.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc
- Bouchons fermés
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
13 mm | |
HPLC | |
Bouchon à vis |
En PP | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 13-425