Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 13 15 0456
239.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
- Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les bouchons avec opercule sont conçus pour être utilisés avec tous nos septa de 13 mm
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF | |
13 mm | |
HPLC | |
1,3 mm |
Transparent, Noir, Black | |
Polypropylène | |
100 | |
Bouchon à vis |