Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de dérivation de gaz GPL butane et propane de 13 mm
Intègre un robinet d’arrêt de contrôle des gaz et une flamme d’allumage pilote.
Marque:  Fisherbrand™ 4005/1
Code produit. 12561387
  • 74.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Toutes les pièces sont nickelées
  • Livré avec régulateur d’air
  • Finition en laiton naturel également disponible
  • Les gaz GPL atteignent généralement des températures légèrement inférieures à celles obtenues avec le gaz naturel, la plage étant de 850° à 950°C
  • Conçus pour fonctionner avec 35 millibars de propane et 28 millibars de butane
  • Jets scellés avec un composé de jonction en raison de la nature recherchée du GPL
Spécification
Spécification
Brûleur de gaz naturels
124 mm
950°C
13 mm
Robinet d’arrêt de commande de gaz, flamme d’allumage pilote
5 kg