Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 13 mm
Présente un joint étanche solide.
Marque:  Fisherbrand™ 13 01 0250
41.67 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12636685
  • 47.71€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 13mm
  • Bouchon en Al
  • Vernis transparent
  • Orifice central
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vernis transparent
Aluminium
À sertir
13 mm
100
ND13
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 13 mm > Trou central, vernis transparent