Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 13mm
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-9
304.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Ils sont disponibles dans les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™ et Chromacol™.
- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Un verre silanisé en option (désactivé) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
Spécification
Flacons à vis à récupération élevée AP2000 13-425 mm | |
15,25 mm | |
15 mm | |
3,5 ml | |
< 15 μl | |
3,5 ml | |
45 mm | |
Non |
13 mm | |
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Base conique | |
Bouchon à vis | |
Flacon à vis 13-425 | |
3,5 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.