Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Les septa 13 mm à utiliser avec les bouchons filetés à sertir / à clipser, sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, en PTFE / silicone ou en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge.
Marque: Thermo Scientific™ 12-ST101
203.82 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour une utilisation avec des bouchons filetés 13-425 ou des bouchons à sertir/à clipser de 13 mm, les septa Thermo Scientific™ de 13 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, en PTFE / silicone ou en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour se prêter à toute une variété d’applications.
- Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
- Les septa en PFTE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
Spécification
Septum pour bouchons à vis 13-425 | |
PTFE, Silicone | |
30 °shore | |
1,0 mm | |
Septa | |
Bouchon à vis 13-425 |
Bleu | |
Oui | |
500 | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
12 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.