Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ B7815-13
Description
Les bouchons à vis 13 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Bouchon plein en uréthane blanc
- Avec fond en film/mousse
- Non autoclavables
Spécification
Filetage GPI 13-425 | |
Uréthane | |
Vis | |
Flacons à vis 13-425 |
Blanc | |
Revêtement en mousse de PE / PTFE | |
13 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.