Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm
Les couvercles et septa à clipser/sertir 14 mm Thermo Scientific™ sont disponibles en un assortiment de matériaux. Bouchons et septa pré-assemblés qui minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-1AP
Description
Les couvercles et septa à clipser/sertir 13 mm Thermo Scientific™ sont disponibles en un assortiment de matériaux adaptés à vos besoins en applications de chromatographie. Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Ils sont disponibles chez Thermo Scientific™ National™.
- Les bouchons Kim-Snap™ offrent une bonne étanchéité sans pince à sertir
- Les bouchons à sertir en aluminium National Scientific assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Bouchon à sertir de 13mm, orifice de 6mm | |
PTFE, Caoutchouc, Aluminium | |
144 | |
À sertir | |
Flacons à sertir / à clipser de 13 mm National |
Argent, Transparent, Rouge | |
PTFE transparent / caoutchouc rouge synthétique | |
1,3 mm | |
13 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.