Learn More
Jenway™ Tige de 12 mm, électrode à extrémité en pointe trempée (température max. 80°C)
Tige de 12 mm, électrode à extrémité en pointe trempée (température max. 80°C)
Marque: Jenway™ 10090-54
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type : Combinaison de type en pointe
- Type d’extrémité : À bout effilé
- Gamme de pH : 0-14
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Matériau du corps : Verre
Spécification
Corps en verre | |
4,0 M KCl/AgCl | |
0±20 mV | |
56 à 61,7 mV/pH à 25°C. | |
lance | |
120 mm |
0 à 14 | |
Mesure des échantillons de sol et de boue | |
95 % de la lecture finale en 10 secondes | |
0°C à 80°C | |
1 m | |
12 mm |