Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PET
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores contribue à une bonne perméabilité.
Marque: BRAND™ 782730
376.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
- Pour plaques à 12 puits ou boîtes de culture
- Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
Spécification
Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PET 0,4 mu;m | |
0,4 μm | |
Stérile |
PET | |
48 x 1 | |
12 |