Learn More
Labconco™ Chambre de séchage à 12 ports pour lyophilisateurs FreeZone™ ; Revêtement en PTFE
Chambre de séchage avec intérieur résistant à la corrosion pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™.
3405.00€ - 4205.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable revêtu de PTFE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour offrir un moyen de fixer les flacons au lyophilisateur ou de contenir les échantillons en vrac |
À utiliser avec (équipement) | Lyophilisateurs FreeZone™ |
Code produit | Marque | Nbre de ports | Diamètre (impériale) | Poids (impériale) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de ports | Diamètre (impériale) | Poids (impériale) | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15954650
|
Labconco™
7522801 |
12 | 8 in | 10 lb | 9,75 in |
3405.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15968132
|
Labconco™
7522901 |
16 | 13 in | 20 lb | 13 in |
4205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Chambre en PTFE à 12 ports- Chambre de séchage à 12 ports en acier inox de type 304 avec intérieur revêtu de PTFE résistant à la corrosion
- Comprend un couvercle en acrylique avec joint en néoprène, une goupille de verrouillage et 12 soupapes en néoprène avec boutons en plastique moulés pour adaptateurs 1/2 po et 3/4 po
- Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ de 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 ou 18 litres
Spécification
Acier inoxydable revêtu de PTFE | |
Pour offrir un moyen de fixer les flacons au lyophilisateur ou de contenir les échantillons en vrac | |
Lyophilisateurs FreeZone™ |