Learn More
Fisherbrand™ Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique
Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.
233.00€ - 298.00€
Spécification
Description | Micro-vial |
---|---|
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Anneau à clipser |
Type d’emballage | Sachet en PE |
Type de base | Fond plat |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Matériau | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Matériau | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11834940
|
Fisherbrand™
11 19 1707 |
Transparent | 0,9 ml | PP | Cylindre intérieur |
256.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11894930
|
Fisherbrand™
11 19 1022 |
Transparent | 0,4 ml | TPX | Cône interne |
298.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11804940
|
Fisherbrand™
11 19 1217 |
Ambré | 0,4 ml | PP | Cône interne |
233.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11717597
|
Fisherbrand™
11 19 0933 |
Transparent | 0.4 ml | Polypropylène | Cône interne |
242.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
- Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium
Spécification
Micro-vial | |
Anneau à clipser | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
GC, HPLC | |
Sachet en PE | |
32 mm | |
ND11 |