Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 11 mm en PE, vert, trou central, septum assemblé
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
187.00€ - 553.00€
Spécification
Description | Dur |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11824930
|
Fisherbrand™
11 15 2017 |
Silicone / PTFE | Rouge, Blanc, Vert | 1,3 mm |
254.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11834930
|
Fisherbrand™
11 15 2018 |
Silicone / PTFE | Rouge, Blanc, Vert | 1 mm | N/A | ||||
11874910
|
Fisherbrand™
11 15 1555 |
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Vert, Green | 1 mm | N/A | ||||
11814920
|
Fisherbrand™
11 15 1794 |
Silicone / PTFE | Bleu, Blanc, Vert | 1 mm |
553.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Dur | |
Polyéthylène | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
Anneau à clipser |