Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir ambrés non assemblés de 11 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons ambrés et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-72AW
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons à sertir ambrés 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Flacons de 2 ml, 12 × 32 mm
- Choix de flacons et bouchons préassemblés avec septa
- Présentés dans des plateaux de stockage pour paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et de bouchons Snap-It avec septa pré-assemblés
- Tous les articles sont protégés de la poussière
Spécification
Transparent | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Caoutchouc | |
2 ml | |
Flacon : C4011-6W, bouchon : C4011-51 | |
2 ml | |
Bouchon Snap-It (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique de bouchons Snap-It non assemblés | |
Oui |
I-D, en verre ambré ; Septum : PTFE / Caoutchouc rouge | |
Ambré | |
Non | |
PTFE / Caoutchouc rouge | |
100 | |
Polyéthylène | |
32 mm | |
11 mm | |
11 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.