Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir ambrés non assemblés de 11 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons ambrés et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-87AW
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons à sertir ambrés 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
Spécification
Argent | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Caoutchouc | |
2 ml | |
Flacon : C4011-2W, bouchon : C4011-1AP | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm | |
11 mm |
Verre ambré ; Étiquette d’identification, joint argenté, septum en PTFE / caoutchouc rouge ; 2 ml | |
Ambré | |
No | |
PTFE / Caoutchouc rouge | |
2 ml | |
Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | |
Kit pratique pour flacons à sertir non assemblés | |