Learn More
Thermo Scientific™ Kits de bouchons à sertir transparents certifiés de 11 mm, 2 ml, à sertir / à clipser, 11 mm, I-D transparent, à sertir, argent, Seal 2000 en PTFE / RR
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4011-89W
55.01 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels. Les flacons à clipser certifiés MS Thermo Scientific™ de 11 mm transparents sont disponibles en volumes de 2 ml. Les septa sont en PTFE / silicone transparent, pré-fendus. L’emballage des flacons pré-nettoyés protège l’intégrité du produit et les bouchons d’une très grande pureté sont emballés dans des récipients hermétiques refermables.
Testés et certifiés pour :- Jusqu’à 15 caractéristiques physiques affectant les performances des flacons
- Faible bruit de fond par ESI positive-LC-MS
- Faible bruit de fond par GC/MS
Spécification
Argent | |
Transparent | |
2 ml | |
100 | |
Seal 2000, PTFE, caoutchouc | |
11 mm | |
Échantillonnage à volume limité |
2 ml ; 11 mm à sertir / à clipser ; I-D transparent ; Bouchon à sertir, argent ; Seal 2000 en PTFE / RR | |
Verre, PTFE | |
Seal 2000, PTFE / RR | |
CERTIFIÉS LC-GC | |
Bouchon à sertir | |
Oui |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.