Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillés série 11406
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
Marque: Sartorius™ 11406--50----ACN
163.14 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane quadrillée en nitrate de cellulose• Analyse microbiologique facilitée par les fonds de différentes couleurs
• Quadrillage à points rapprochés, croissance optimale des micro-organismes sans inhibition
• Média parfaitement adapté au comptage des colonies car il permet une répartition homogène du liquide
• Membrane en nitrate de cellulose
• Emballage individuel stérile ou autoclavable, avec impression de la référence et du numéro de lot. Pour l'analyse microbiologique, par méthode MF de filtration sur membrane, ou le comptage particulaire
• Membrane blanche quadrillée noire
• Analyse particulaire en microscopie, comptage des colonies tous types de bactéries
• Membrane
Spécification
Blanc | |
Filtre à membrane | |
Nitrate de cellulose | |
0,45 μm | |
Pour le comptage de colonies, les tests de particules, la microscopie et les tests de stérilité. | |
100/boîte | |
4.5 to 5.7 mil | |
Filtre à membrane | |
50 mm |
Single-use | |
Disc | |
Nitrate de cellulose | |
Stérile | |
Noir | |
100 Pk. | |
115 à 145 μm | |
2 in. | |
50 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- CN white/black, sterile, 0.45 micron, 100pk
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P230-Maintenir humidifié avec .
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P372-Risque d'explosion en cas d'incendie.
- P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nitrogen in nitrocellulose