Learn More
11-bromo-1-undécène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 11-bromo-1-undécène est utilisé dans les diélectriques polymères avancés.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,2422 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le 11-bromo-1-undécène est utilisé dans les diélectriques polymères avancés.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,2422 mg/l à 25°C (est).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 11-Bromo-1-undecene |
Densité | 1.063 |
Point d’ébullition | 149°C to 150°C (35 mm) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 0.96 |
Indice de réfraction | 1.469 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1753231 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est). |
Poids de la formule | 233.2 |