Learn More
11-(Aminooxy)undécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15466577
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870482-11-4
Formule moléculaire C17H39NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 349.587
Numéro MDL MFCD11046089
Clé InChI PLHZNMUQNDUOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-11-triethoxysilyl undecyl hydroxylamine, 11-aminooxy undecyltriethoxysilane, 11-o-hydroxylamine undecyltriethoxysilane
CID PubChem 45158968
Nom IUPAC O-(11-triéthoxysilylundécyl)hydroxylamine
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCON)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 145°C to 150°C (0.08mmHg)
Nom chimique ou matériau 11-(Aminooxy)undecyltriethoxysilane
Quantité 1 g
Formule linéaire H2NO(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Poids de la formule 349.59
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4370-1.4410
Sensibilité Moisture sensitive