Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 10 mm, noir, à filetage 10-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
65.01€ - 103.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
Matériau | en PP |
Quantité | 100 |
Taille du bouchon | ND10 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type | Price | Quantity & Availability | ||||||
11380850
|
Fisherbrand™
10 08 0742 |
Orifice central | N/A | N/A | N/A | |||||
10735535
|
Fisherbrand™
10 08 1899 |
Couvercle fermé |
103.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bouchon à vis en PP de 10 mm
- Noir
- Orifice central
- Filetage 10-425
Specifications
Noir | |
en PP | |
ND10 |
10 mm | |
100 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 10 mm, noir, à filetage 10-425