Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flacons à vis transparents certifiés de 10 mm, flacons en verre transparents de 2 ml, avec systèmes de fermeture en PTFE / silicone collé
Ces flacons Thermo Scientific™ National™ de 10 mm sont de 2 ml, 12 x 32 mm avec finition filetée 10-425. Ils sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une grande variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4010-91
Description
Ces flacons à vis et inserts Thermo Scientific™ National™ de 10 mm, à ouverture large, sont fabriqués en verre transparent (Type 1 Classe A) et ont une finition filetée 10-425. La conception d’ouverture à col large permet un remplissage facile. Requiert des micro-inserts d’un diamètre de 6 mm.
- Bénéficiez d’une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
- Jasco
- PerkinElmer
- Shimadzu
- Varian
- Waters
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Flacon en verre transparent de 2 ml certifié, filetage 10-425 | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE / silicone | |
CERTIFIÉS LC-GC | |
Bouchon à vis | |
Non |
Transparent | |
2 ml | |
100 | |
PTFE / silicone, collé | |
9-425 |