Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-10
Description
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Septum pour bouchons à vis 10-425 | |
PTFE | |
53 °shore | |
0,25 mm | |
Septa | |
Bouchon fileté 10 à 425 |
Blanc | |
PTFE vierge | |
1000 | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
10-425 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.