Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 10mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-67
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique de flacons transparents de 10 mm Thermo Scientific™ National™ contient 100 flacons en verre transparent assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés dans des plateaux de flacons pratiques à couvercle transparent ou dans des sachets en PE économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Spécification
Noir | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
2 ml | |
Flacon : C4010-1, bouchon : C4010-35BLK | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm) | |
Kit pratique de flacons à vis assemblé | |
Non |
Verre transparent ; Bouchon noir ; Septum en PTFE / silicone | |
Transparent | |
No | |
PTFE / silicone | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
10-425 mm | |
10-425 mm |