Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 10mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
63.29€ - 72.85€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
Pré-fendu | No |
Volume (métrique) | 2 ml |
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12413658
|
Thermo Scientific™
C4010-57A |
Non | Blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
12423658
|
Thermo Scientific™
C4010-57AW |
Oui | Blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
12483668
|
Thermo Scientific™
C4010-67A |
Non | Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12493668
|
Thermo Scientific™
C4010-67AW |
Oui | Noir | N/A | N/A | N/A | |||||
12443608
|
Thermo Scientific™
C4010-017AW |
Oui | Bleu clair | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (assemblé) Thermo Scientific™ National de flacons ambrés de 10 mm contient 100 flacons en verre ambré assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Les kits sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Spécification
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
2 ml | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm) | |
10-425 mm |
Ambré | |
No | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
10-425 mm |