Learn More
HUBER Fluide thermique de 10 L
Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures. Les huiles thermiques de 10 L Huber Kaeltmaschinenbau™ offrent un transfert de chaleur optimal. Les plages de températures varient entre -90°C et 275°C, avec une viscosité à 25°C allant de 3 à 50 mm2/seconde.
Marque: HUBER 6158
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
- Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
- Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
- De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
- Bidons 10 L pratiques en silicone ou en huile synthétique pour un stockage de taille moyenne ou des espaces de travail
Spécification
20°C à 275°C | |
10 L | |
50 mm2/s |
Huile de silicone | |
275°C |