Learn More
Agilent BioTek Filtre à fluorescence 665 / 8 nm
À utiliser avec les lecteurs de microplaques et les imageurs
Marque:  Agilent BioTek 7082266
Code produit. 10227954
  • 498.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Accessoire pour la gamme d’instruments Agilent BioTek de laveurs de microplaques, de lecteurs et de dispositifs d’imagerie cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lecteurs et imageurs de microplaques
665 ± 8 nm