Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à 96 puits profonds en polypropylène de 1000 μl
Fabrication en PP pur. Les plaques PCR à 96 puits profonds en PP de 1000 μl Eppendorf™ sont des plaques haute performance pour toutes les applications manuelles et automatisées.
Marque: Eppendorf™ 0030501217
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces plaques en polypropylène associent une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation
- Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles
- Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
- Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
- Grande résistance chimique
- G-safe - stabilité de centrifugation maximale
- LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
- Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR* (pour PCR*)
- Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
- DNA LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Autoclavables
- Disponibles en option avec un code-barres
Spécification
Standard | |
Jaune | |
96 | |
20 |
8 x 12 | |
PP | |
1000 μl |