Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules en graphite 100 %
Composés d’un matériau souple poreux à l’oxygène, ce qui les rend adaptés à la plupart des applications, à l’exception des connexions d’interface GC/MS
45.15€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10659665
|
Thermo Scientific™
29033405 |
Pour Varian, Perkin-Elmer | Dia. ext. de 0,25 po. |
45.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Facilité d’emploi
- Forme une poignée douce avec la colonne et fournit un joint stable