Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable, diamètre 100 x hauteur 45 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 45 mm et un diamètre de 100 mm.
103.00€ - 649.00€
Spécification
Quantité | 1 unité |
---|---|
Type | Tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 45mm |
Diamètre (métrique) externe | 100mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11787126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-030 |
125 μm |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11777126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-029 |
112 μm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11767156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-054 |
1mm |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11717196
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-081 |
10mm |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11787106
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-011 |
20 μm |
649.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11797106
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-012 |
25 μm |
341.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11707116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-014 |
32 μm |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11717116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-015 |
36 μm |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11737696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-016 |
38 μm |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11727116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-017 |
40 μm |
222.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11747116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-019 |
50 μm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11757116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-021 |
56 μm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11747696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-020 |
53 μm |
193.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11767116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-022 |
63 μm |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11777116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-023 |
71 μm |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11757696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-024 |
75 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11747126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-025 |
80 μm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11757126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-026 |
90 μm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11767696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-028 |
106 μm |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11767126
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-027 |
100 μm |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11777696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-032 |
150 μm |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11707136
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-033 |
160 μm |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11717136
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-034 |
180 μm |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11727136
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-035 |
200 μm |
195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11787696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-036 |
212 μm |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11737146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-038 |
0,25 μm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11747146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-039 |
280 μm |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11797696
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-040 |
300 μm |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11767146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-042 |
355 μm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11707706
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-044 |
425 μm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11777146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-043 |
400 μm |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11717706
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-048 |
600 μm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11717156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-049 |
630 μm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11727156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-050 |
710 μm |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11747156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-051 |
800 μm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11727706
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-052 |
850 μm |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11717166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-061 |
1,8mm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11757156
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-053 |
900 μm |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11707166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-059 |
1,6mm |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11727166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-062 |
2mm |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11737166
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-063 |
2,24mm |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11757176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-065 |
2,5mm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11767176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-066 |
2,8mm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11797176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-070 |
4mm |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11797186
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-078 |
8mm |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10707401
|
Linker Industrietechnik™
551045222038 |
250 μm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11737116
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-018 |
45 μm |
205.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11797146
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-046 |
500 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 45 mm
- Diamètre : 100 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
1 unité | |
Acier inoxydable | |
100mm |
Tamis | |
45mm | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable, diamètre 100 x hauteur 45 mm