Learn More
Chlorure de 10-undécénoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 432.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38460-95-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H19ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.72 |
Numéro MDL | MFCD00000772 |
Clé InChI | MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference |
CID PubChem | 38042 |
Nom IUPAC | undec-10-enoyl chloride |
SMILES | ClC(=O)CCCCCCCCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042050
|
Thermo Scientific Acros
171581000 |
100 mL | Flacon en verre |
109.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10387970
|
Thermo Scientific Acros
171585000 |
500 mL | Flacon en verre |
432.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38460-95-6 | |
202.72 | |
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N | |
38042 | |
ClC(=O)CCCCCCCCC=C |
C11H19ClO | |
MFCD00000772 | |
10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference | |
undec-10-enoyl chloride |
Spécification
10-Undecenoyl chloride | |
38460-95-6 | |
100.0 | |
0.9400g/mL | |
93°C | |
98% | |
H2C=CH(CH2)8COCl | |
MFCD00000772 | |
0.94 | |
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N | |
undec-10-enoyl chloride | |
38042 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
Jaune | |
120°C to 122°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C11H19ClO | |
1.4532 to 1.4552 | |
02, 459 | |
10-undecenoyl chloride, 10-undecylenoyl chloride, 10-undecenoylchloride, omega-undecylenic acid chloride, undecylenoyl chloride, .omega.-undecylenic acid chloride, acmc-1ckgs, 10-hendecenoyl chloride, 10-undecenoic acid chloride, 4-02-00-01615 beilstein handbook reference | |
ClC(=O)CCCCCCCCC=C | |
202.72 | |
202.72 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 253-951-0
missing translation for 'rtecsNumber' : YQ2991000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 10-Undecenoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.