Learn More
Epredia™ Formaline tamponnée neutre à 10 % Richard-Allan Scientific™
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce à la formaline neutre tamponnée à 10 % prémélangée Epredia™ Richard-Allan ScientificTM. Formulée selon AFIP.
Marque: Epredia™ 5725
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce à la formaline neutre tamponnée à 10 % prémélangée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Formulée selon AFIP.
- Des tampons au phosphate sont utilisés pour stabiliser le pH entre 6,8 et 7,2
- Un contrôle qualité rigoureux garantit une concentration de formaldéhyde à 10 %
Réf. 5700 (concentré) :
- le concentré réduit l’espace de stockage et le contact avec le formaldéhyde
- Quatre litres de concentré pour seize litres d’eau distillée ou déminéralisée garantissent des résultats équivalents à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre à 10 % prémélangée et prête à l’emploi
Specifications
Prémélangée | |
2.5 gal |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- 10% Neutral Buffered Formalin
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, methanol, sodium phosphatedibasic, sodium phosphate monobasic